missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30472308
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30472308 5 g
30479422 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30472308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5469755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1006-23-1
Summenformel C4 H6 N6 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
Synonym 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Triamterene Imp. A (EP), Nitrosotriaminopyrimidine
IUPAC-Name 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nitrosotriaminopyrimidine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
Formelmasse 154.0603
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.