Learn More
5-Nitroisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461507
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11461507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24962.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 611-09-6 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-09-6
Summenformel C8H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.13
MDL-Nummer MFCD00005720
InChI-Schlüssel UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 4669250
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-Indol,-Dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitroisatin
Schmelzpunkt ∼252°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 180223
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 98%