Learn More
(5-Nitrofuran-2-yl)methylendiacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30463233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463233 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463233 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0943.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(5-Nitrofuran-2-yl)methylendiacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
CAS 92-55-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C9 H9 N O7
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name [Acetyloxy-(5-Nitrofuran-2-yl)Methyl]Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 243.17
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 243,0379 g/mol