Learn More
5-Nitrofuraldehyd-Diacetat, TRC
Artikelnummer. 30136519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136519 500 mg 500 Milligramm
30137612 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN495900500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-55-7
Summenformel C9 H9 N O7
Molekulargewicht (g/mol) 243.17
Synonym (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nitrofural Imp. B (EP), Nifuroxazide Imp. C (EP)
IUPAC-Name [Acetyloxy-(5-Nitrofuran-2-yl)Methyl]Acetat
SMILES CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Formelmasse 243.0379