Learn More
5-Nitrobenzol-1,3-Dicarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 17991915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991915 50 g 50 Gramm
17984755 10 g 10 Gramm
17940445 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17991915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49479050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-88-2
Summenformel C8 H5 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 211.13
Synonym 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid
IUPAC-Name 5-Nitrobenzol-1,3-Dicarboxylsäure
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-isophthalic acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 211.0117