Learn More
5-Nitroanthranilsäure, TRC
Artikelnummer. 30472274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472274 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4919102.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
CAS 616-79-5
Summenformel C7 H6 N2 O4
Menge 2.5 g
Synonym 2-Amino-5-nitrobenzoic Acid, 5-Nitroanthranilic Acid, NSC 16208, NSC 63867
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Amino-5-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
Formelmasse 182.0328