Learn More
5-Nitro-m-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
5-Nitro-m-xylene was used in aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold nanoparticles supported on TiO2 as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitro-m-xylol wurde bei der aeroben Oxidation von aromatischen Anilinen zu aromatischen Azo-Verbindungen unter Verwendung von Goldnanopartikeln mit TiO2 als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
5-Nitro-m-xylol wurde bei der aeroben Oxidation von aromatischen Anilinen zu aromatischen Azo-Verbindungen unter Verwendung von Goldnanopartikeln mit TiO2 als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-m-xylene |
| Schmelzpunkt | 69°C to 73°C |
| Siedepunkt | 273°C |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3447 |
| Beilstein | 1936130 |
| Formelmasse | 151.17 |
| Reinheit (%) | 99% |