Learn More
5-Nitro-6-methyluracil, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472308 250 mg 250 Milligramm
15452308 1 g 1 Gramm
15462308 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55913.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Nitro-6-methyluracil ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in DMF, DMSO, heißem Methanol und heißem Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16632-21-6
Summenformel C5H5N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 171.11
MDL-Nummer MFCD00051201
InChI-Schlüssel LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-6-methyluracil, 6-methyl-5-nitrouracil, 6-methyl-5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4-dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine, 6-metyl-5-nitrouracil, 6-methyl-5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 6-methyl-5-nitro, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-6-methyl-5-*nitropyrimidine
PubChem CID 85523
IUPAC-Name 6-Methyl-5-Nitro-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-6-methyluracil
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF,DMSO,hot methanol and hot water.
Formelmasse 171.11
Reinheit (%) 99%