Learn More
5-Nitro-2-furonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358455 25 g 25 Gramm
11348455 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10486.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59-82-5 | C5H2N2O3 | 138.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-82-5
Summenformel C5H2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.08
MDL-Nummer MFCD00082647
InChI-Schlüssel DUJNJLFQOODDNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furonitrile, 5-nitro-2-furancarbonitrile, unii-e63b56v8ya, 2-furancarbonitrile, 5-nitro, 5-nitro-2-cyanofuran, 5-nitro-2-furonitril, 2-nitrofuran-5-carbonitrile, acmc-1an56, 5-nitro-furan-2-carbonitrile, 2-furancarbonitrile,5-nitro
PubChem CID 94881
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbonitril
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furonitrile
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 123933
Formelmasse 138.08
Reinheit (%) 97%