Learn More
5-Nitro-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10518663 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10518663 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10752601 10 g Glasflasche 10 Gramm
10696924 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10518663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AC17386DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-63-5
MDL-Nummer MFCD00003230
InChI-Schlüssel SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3400g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H3NO4
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 141.082
Formelmasse 141.08
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt