Learn More
5-Nitro-1H-Pyrazol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10639744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10639744 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10300953 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639744 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. FM00165CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 26621-44-3
Summenformel C3H3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.08
MDL-Nummer MFCD00159621,MFCD00238787
InChI-Schlüssel MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
PubChem CID 123419
IUPAC-Name 5-Nitro-1-H-Pyrazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 113.08
Reinheit (%) 97%