Learn More
5-Nitro-1H-Indol-3 -Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 190.16 |
Reinheit (%) | 97% |