Learn More
5-Nitro-1H-indazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475553
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11475553
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13478.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5401-94-5 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5401-94-5
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.136
MDL-Nummer MFCD00005693
InChI-Schlüssel WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindazole, 1h-indazole, 5-nitro, unii-235y7p37zd, ccris 4134, 2h-indazole, 5-nitro, 5ni, 5-nitroindazol, 5-nitro indazole, 5-nitro-indazole, 5-nitro-1h-indazol
PubChem CID 21501
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-Indazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-1H-indazole
Schmelzpunkt 208°C to 211°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 7936
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) ≥98%