Learn More
5-Nitro-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480273
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480273 25 g 25 Gramm
11460273 1 g 1 Gramm
11470273 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480273 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11428.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4199-88-6 | C12H7N3O2 | 225.207 g/mol
5-Nitro-1,10-phenanthroline complexes of iron find wide applications in redox titrations. It is used as a precursor for the synthesis of 5-amino-1,10-phenanthroline, 5-isothiocyanato-1,10-phenanthroline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitro-1,10-phenanthropolin-Komplexe von Eisen finden breite Anwendungen in Redox-Titrationen. Sie werden als Vorläufer für die Synthese von n5-Amin-1,10-phenanthropin und 5-Isothiocyanat-1,10-phenanthroplin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4199-88-6
Summenformel C12H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 225.207
MDL-Nummer MFCD00004981
InChI-Schlüssel PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72790
IUPAC-Name 5-Nitro-1,10-Phenanthrolin
SMILES C1=CC2=CC(=C3C=CC=NC3=C2N=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 202°C to 204°C
Menge 25 g
Beilstein 196245
Synonym 1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 225.21
Reinheit (%) 98%