Learn More
5-(N-Ethyl-N-2-Hydroxyethylamino)-2-Penthlamin, TRC
Artikelnummer. 30132683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132683 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30132683 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6788552.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69559-11-1
Summenformel C11 H26 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 202.337
Synonym 2-[(4-Aminopentyl)ethylamino]-ethanol, (±)-2-[(4-Aminopentyl)ethylamino]ethanol, 5-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-2-aminopentane, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminopentylamine
IUPAC-Name 2-[6-Aminoheptyl(Ethyl)amino]ethanol
SMILES CCN(CCO)CCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(N-Ethyl-N-2-hydroxyethylamino)-2-penthlamine
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H26N2O/c1-3-13(9-10-14)8-6-4-5-7-11(2)12/h11,14H,3-10,12H2,1-2H3
Formelmasse 202.2045