Learn More
5-(Morpholinomethyl)Isoxazol-3-Carbonsäure-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10738465 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10623085 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738465 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC70851CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-03-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 944450-97-9
Summenformel C9H13ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 248.663
MDL-Nummer MFCD08277061
InChI-Schlüssel OOOBOQOTQIVUQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid, chloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17389572
IUPAC-Name 5-(Morpholin-4-ylmethyl)-1,2-oxazol-3-carbonsäure;hydrochlorid
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C(=O)O.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-(Morpholinomethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 248.66
Reinheit (%) 97%