Learn More
5-(Morpholinomethyl)-2-Furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10515934 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10396654 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC72504CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 392659-97-1
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.218
MDL-Nummer MFCD01821235
InChI-Schlüssel ZQILSGYYJOBENS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholinomethyl-2-furaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl-2-furaldehyde, 5-morpholinomethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl furan-2-carbaldehyde
PubChem CID 3159700
IUPAC-Name 5-(Morpholin-4-ylmethyl)furan-2-carbaldehyd
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(O2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Morpholinomethyl)-2-furaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%