Learn More
5-Methyluridin, TRC
Artikelnummer. 30470319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470319 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470319 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM338190100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyluridine
CAS 1463-10-1
Summenformel C10 H14 N2 O6
Menge 100 mg
Synonym Uridine, 5-methyl-, 5-Methyluridine, 1-β-D-Ribofuranosylthymine, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-, Ribothymidine, Thymine riboside, β-D-Ribofuranoside, thymine-1
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-Methylpyrimidine-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
Formelmasse 258.0852