Learn More
5-Methyluridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15471369
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15471369 100 g 100 Gramm
15461369 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15471369 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64259.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1463-10-1 | C10H14N2O6 | 258.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1463-10-1
Summenformel C10H14N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
MDL-Nummer MFCD00006535
InChI-Schlüssel DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
Synonym 5-methyluridine, ribothymidine, thymine riboside, ribosylthymine, uridine, 5-methyl, ribosylthymidine, 5-methyl-uridine, beta-d-ribofuranoside, thymine ribofuranoside, 1-beta-d-ribofuranosyl thymine
PubChem CID 445408
ChEBI CHEBI:45996
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-Methylpyrimidine-2,4-Dion
SMILES CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Methyluridine
Schmelzpunkt 183°C to 184°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Beilstein 90164
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest