Learn More
5-Methylthiophen-2-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483328 25 g 25 Gramm
11473328 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17737.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1918-79-2 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1918-79-2
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.172
MDL-Nummer MFCD00005439
InChI-Schlüssel VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methylthiophene, 5-methly-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 5-methylthiophen-2-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophenecarboxylic acid, pubchem5206
PubChem CID 74713
IUPAC-Name 5-Methylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 25 g
Beilstein 113857
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) ≥98%