Learn More
5-Methylthiophen-2-carboxaldehyd, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11419013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419013 50 g 50 Gramm
11409013 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419013 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11119.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Methylthiophen-2-carboxaldehyd wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Es ist ein analytisches Reagenz. Das Reagenz wurde synthetisiert und mit IR, 1H NMR- und Massenspektraldaten charakterisiert.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Ethanol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13679-70-4
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.173
MDL-Nummer MFCD00005434
InChI-Schlüssel VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
PubChem CID 61663
IUPAC-Name 5-Methylthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES CC1=CC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Dichte 1.18
Siedepunkt 92°C to 93°C (12 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 50 g
Beilstein 106896
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and ethanol.
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) ≥98%