Learn More
5-Methylthiophen-2-Carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487687 250 mg 250 Milligramm
15477687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36784.MD
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31555-59-6 | Molecular Formula: C6H5ClOS | Molecular Weight: 160.615 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31555-59-6
Summenformel C6H5ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 160.615
InChI-Schlüssel DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2760083
IUPAC-Name 5-Methylthiophen-2-carbonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 78°C to 80°C (0.75 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 160.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig