Learn More
5-Methylthiophen-2-carbonitril, 95 %, Maybridge
Artikelnummer. 10294913
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10294913 Braunglasflasche, 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10294913 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC65016DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiophene-2-carbonitrile
CAS 72835-25-7
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H5NS
MDL-Nummer MFCD01434334
Menge 5g
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile
InChI-Schlüssel RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(S1)C#N
IUPAC-Name 5-Methylthiophen-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 123.173
PubChem CID 312733
Formelmasse 123.18
Reinheit (%) 95%