Learn More
5-Methylthiophen-2-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416366 1 g 1 Gramm
11426366 5 g 5 Gramm
11436366 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23138.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 162607-20-7 | C5H7BO2S | 141.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162607-20-7
Summenformel C5H7BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 141.98
MDL-Nummer MFCD01318166
InChI-Schlüssel NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiophene-2-boronic acid, 5-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-methyl-2-thiopheneboronic acid, 5-methyl-2-thienyl boronic acid, 5-methyl-2-thienylboric acid, 5-methylthiophen-2-yl boranediol, 5-methyl-2-thienylboronic acid, 5-methylthiophene-2-boronicacid, 2-methylthiophene-5-boronic acid, 2-methylthienyl-5-boronic acid
PubChem CID 2734374
IUPAC-Name (5-Methylthiophen-2-yl)Boronsäure
SMILES CC1=CC=C(S1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiophene-2-boronic acid
Schmelzpunkt ∼160°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 7019569
Formelmasse 142.01
Reinheit (%) 98%