Learn More
5-(Methylthio)-thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10088291
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10088291 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10213572 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10747305 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10088291 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03638CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 20873-58-9
Summenformel C6H6O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 174.232
MDL-Nummer MFCD00173742
InChI-Schlüssel FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
IUPAC-Name 5-Methylsulfanylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 97%