Learn More
5-(Methylthio)-thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427608 1 g 1 Gramm
15436276 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61106.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20873-58-9 | Molecular Formula: C6H6O2S2 | Molecular Weight: 174.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20873-58-9
Summenformel C6H6O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 174.232
MDL-Nummer MFCD00173742
InChI-Schlüssel FWFWUSLBIIIIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methylthio, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-methylthio, 5-methylthiothiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007717, d04ngc, cambridge id 5103856, 5-methylmercaptothiophene-2-carboxylic, 5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 714372
IUPAC-Name 5-Methylsulfanylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES CSC1=CC=C(S1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 103°C to 105°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest