Learn More
5-(Methylthio)-thiophen-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468378 1 g 1 Gramm
15478378 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61803.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 24445-35-0 | C6H6OS2 | 158.233 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24445-35-0
Summenformel C6H6OS2
Molekulargewicht (g/mol) 158.233
MDL-Nummer MFCD00173744
InChI-Schlüssel RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2736997
IUPAC-Name 5-Methylsulfanylthiophen-2-carbaldehyd
SMILES CSC1=CC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxaldehyde
Menge 1 g
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 97%