Learn More
(5 -Methylthien-2-yl)Methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10764467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10764467 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10643265 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10268003 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764467 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC65063DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 171661-55-5
Summenformel C6H10ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 163.663
InChI-Schlüssel COTMVCYERKXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine hcl, 1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, 5-methylthiophen-2-yl methanaminehydrochloride, 5-methylthien-2-yl methylamine-hcl, 5-methyl-2-thienyl methylamine, chloride, 2-aminomethyl-5-methylthiophene hydrochloride, 2-thiophenemethanamine, 5-methyl-, hydrochloride, 2-thiophenemethanamine,5-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229725
IUPAC-Name (5-Methylthiophen-2-yl)methanamin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=C(S1)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-methylthien-2-yl)methylamine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 163.67
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privatlivspolitik.