Learn More
5-Methylthiazol-2-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 17991906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991906 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991906 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0246.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Methylthiazol-2-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiazol-2-amine
CAS 7305-71-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Methylthiazol-2-amine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6 N2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Meloxicam Imp. B (EP), Meloxicam USP Related Compound B, Meloxicam USP RC B, 5-Methylthiazol-2-amine, Meloxicam Related Compound B, Meloxicam Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMILES Cc1cnc(N)s1
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Thiazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
Menge 100 mg
Formelmasse 114,0252 g/mol