Learn More
5-Methylpyrimidin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11355435 250 mg 250 Milligramm
11345435 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19638.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2036-41-1
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.12
MDL-Nummer MFCD00047386
InChI-Schlüssel TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
IUPAC-Name 5-Methylpyrimidin
SMILES CC1=CN=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylpyrimidine
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 53°C (127°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1325
Beilstein 105684
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) ≥97%