Learn More
5-Methylpyrazin-2-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672295 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10547284 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672295 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08458DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5521-58-4
Summenformel C5H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 109.132
MDL-Nummer MFCD08437664
InChI-Schlüssel ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC-Name 5-Methylpyrazin-2-Amin
SMILES CC1=CN=C(C=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylpyrazin-2-ylamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 97%