Learn More
5-Methylnicotinamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methylnicotinamide |
| CAS | 70-57-5 |
| Summenformel | C7H8N2O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMILES | Cc1cncc(c1)C(=O)N |
| IUPAC-Name | 5-Methylpyridin-3-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.15 |
| Formelmasse | 136.0637 |