Learn More
5-Methylisoxazol-3-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30475581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475581 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3149501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid
CAS 3405-77-4
Summenformel C5H5NO3
Menge 1 g
Synonym 3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic Acid, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
Formelmasse 127.0269