Learn More
5-Methylfurfural, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-2-furfural |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3 |
| Formelmasse | 110.0368 |
| Reinheit (%) | >95% |