Learn More
5-Methylcytosinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466518 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15466518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60048.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylcytosine hydrochloride
CAS 58366-64-6
Schmelzpunkt 298°C
Summenformel C5H8ClN3O
MDL-Nummer MFCD00035313
Menge 250 mg
Synonym 5-methylcytosine hydrochloride, 5-methylcytosine hcl, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 4-amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine, unii-232tob65nx, 6-amino-5-methyl-1h-pyrimidin-2-one hydrochloride, 4-amino-5-methyl-1h-pyrimidin-2-one hydrochloride, 5-methylcytosinehydrochloride, 5-methyl cytosine hydrochloride, 5 methylcytosine hydrochloride
InChI-Schlüssel ANWMULVRPAUPJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CC1=C(N)NC(=O)N=C1
IUPAC-Name 6-Amino-5-Methyl-1H-Pyrimidin-2-on;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 161.59
PubChem CID 94029
Formelmasse 161.59
Reinheit (%) 98%