Learn More
5-Methylbenzol-1,3-diol-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30483416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483416 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312275500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Summenformel C7H8O2 . H2O
Menge 500 mg
Synonym Orcinol Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
SMILES O.Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-Name 5-Methylbenzol-1,3-Diol;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Formelmasse 142.063