Learn More
5-Methylbenzol-1,3-diol-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30469976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469976 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3122751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Summenformel C7H8O2 . H2O
Menge 1 g
Synonym Orcinol Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
SMILES O.Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-Name 5-Methylbenzol-1,3-Diol;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Formelmasse 142.063