Learn More
IBA Solutions For Life Science 5-Methyl-UTP (rTTP)
Ein modifiziertes Nukleosid-Triphosphat (modifiziertes 2'-Ribonukleosid-5'-Triphosphat), das bei der Untersuchung von RNA-Proteininteraktionen hilft.
Marke:  IBA Solutions For Life Science 5-0613-795
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643658
  • 925.00 CHF /
Verfügbar ab
11-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IBA verfügt über eine Nukleosid-Triphosphat-Syntheseeinrichtung, die ein umfangreiches Sortiment an Triphosphat-Synthesen für viele Anwendungen bietet.
  • Alle Produkte sind doppelt HPLC-gereinigt, entsalzt und durch HPLC und 31P-NMR gut charakterisiert
  • Auch als Monophosphate und Nukleoside erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Hilft bei der Untersuchung von RNA-Protein-Interaktionen
5.0 μmol-Skala
Ja
Nukleosid-Triphosphat