Learn More
5-Methyltetrazol, TRC
Artikelnummer. 30467554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467554 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33025525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl Tetrazole
CAS 4076-36-2
Summenformel C2H4N4
Menge 25 g
Synonym 5-Methyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Methyl-1H-tetrazole, 5-Methyl-2H-tetrazole, 5-Methyltetrazole, NSC 11136, T 2588F
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N4/c1-2-3-5-6-4-2/h1H3,(H,3,4,5,6)
SMILES Cc1nnn[nH]1
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-tetrazol
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
Formelmasse 84.0436