Learn More
5-Methylpyrazin-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30465591
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465591 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465591 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3259411G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 5521-55-1
Summenformel C6 H6 N2 O2
Menge 1 g
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl- (7CI,8CI,9CI), 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 5-Methyl-2-pyrazinoic acid, 5-Methylpyrazine carboxylic acid, 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Methylpyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.0429