Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Methyl-DL-tryptophan, 98 %
Artikelnummer. 11956601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11956601 5 g Glasflasche 5 Gramm
10725051 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10745221 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11956601 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 127970050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 951-55-3 | C12H14N2O2 | 218.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 951-55-3
Summenformel C12H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.26
MDL-Nummer MFCD00005652
InChI-Schlüssel HUNCSWANZMJLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-dl-tryptophan, 5-methyltryptophan, 2-amino-3-5-methyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, tryptophan, 5-methyl, dl-5-methyltryptophan, 5-methyl-tryptophan, 2-amino-3-5-methylindol-3-yl propanoic acid, 5-methyl tryptophan, dl, 5-methyltryptophan #, pubchem20652
PubChem CID 92852
ChEBI CHEBI:52524
IUPAC-Name 2-Amino-3-(5-Methyl-1H-Indol-3-yl)Propansäure
SMILES CC1=CC=C2NC=C(CC(N)C(O)=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-DL-tryptophan
Schmelzpunkt 280.0°C to 282.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 22,II,471
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver