Learn More
5-Methyl-4-isoxazolcarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10371573 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10349382 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10265514 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10371573 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC26302CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67305-24-2
Summenformel C5H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.542
InChI-Schlüssel ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
PubChem CID 2759917
IUPAC-Name 5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 145.54
Reinheit (%) 97%