Learn More
5-Methyl-4-isoxazolcarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510305
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
67305-24-2
C5H4ClNO2
145.542
ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
2759917
5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonylchlorid
CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
67305-24-2
C5H4ClNO2
145.542
ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
2759917
5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonylchlorid
CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 145.54
Reinheit (%) 97%