Learn More
5-Methyl-3-Phenylisoxazol-4-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464817 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15464817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32129.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87967-95-1 | C11H9NO2 | 187.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
CAS 87967-95-1
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Summenformel C11H9NO2
MDL-Nummer MFCD02677714
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carbaldehyde, acmc-20am24, 3-phenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde,5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazole carboxaldehyde
InChI-Schlüssel SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 187.20
PubChem CID 2776144
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 97%