Learn More
(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390547 5 g 5 Gramm
10101212 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390547 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00513DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 306935-01-3
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD02677687
InChI-Schlüssel KJGJWCJXSLAKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl methylamine, 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 4-isoxazolemethanamine,5-methyl-3-phenyl, 4-aminomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-methaneamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methanamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methyl amine, 1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 2776151
IUPAC-Name (5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methanamin
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%