Learn More
(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 188.23 |
| Reinheit (%) | 97% |