Learn More
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596513
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10596513 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10421303 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10596513 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00503CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 857283-56-8
Summenformel C10H8ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 257.688
MDL-Nummer MFCD06658966
InChI-Schlüssel GXQBTNFENYVPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl sulfone, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 18525696
IUPAC-Name 5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 257.7
Reinheit (%) 97%