Learn More
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 257.7 |
Reinheit (%) | 97% |