Learn More
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30481925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2277351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS 1136-45-4
Summenformel C11 H9 N O3
Menge 1 g
Synonym 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O
IUPAC-Name 5-Methyl-3-Phenyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
Formelmasse 203.0582