Learn More
5-Methyl-2-(tifluormethyl)-furan-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10100682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10100682 250 mg 250 Milligramm
10099111 1 g 1 Gramm
10597264 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10100682 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 17515-74-1
Summenformel C7H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.11
MDL-Nummer MFCD00275563
InChI-Schlüssel NURNFMNHTHXTDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782183
IUPAC-Name 5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(C(O)=O)=C(O1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furoic acid, 2-trifluoromethyl-5-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-trifluoromethyl
Formelmasse 194.11
Reinheit (%) 97%